Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle intérieur / extérieur M211 et M210
Code produit. p-7224711
Click to view available options
Largeur (métrique):
9,5 mm
12,7 mm
19 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15495544
Marque: Brady™ 139738
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en vinyle offrant une grande adhérence aux surfaces difficiles, ainsi qu’une grande durabilité en extérieur.
Le vinyle B-595 adhère aux surfaces difficiles à faible énergie de surface, comme les tuyaux en PVC, les étuis moulés par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces peintes à la poudre et les équipements en plastique recyclé. Le matériau B-595 colle particulièrement bien aux surfaces très texturées, telles que des murs en bloc de mâchefer peints, le bois brut, les plastiques texturés, les tuyaux bruts et les tuyaux en papier chemisé.
  • Résistant à l’abrasion, au froid, aux carburants et à l’huile
  • Durable en extérieur
  • Idéal pour l’identification générale en laboratoire et le marquage des plaques à puits
Spécification
Couleur Noir sur gris
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes BMP™21 LAB, BMP™21-PLUS, M210, M210-LAB et M211, BMP21-PLUS Label Printer, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Matériau Vinyle (B-595)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 0,25 in
Largeur (impériale) 0,37 in
Longueur (métrique) 6,4 mm
Largeur (métrique) 9,5 mm
Épaisseur (impériale) 0.004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 9.53 mm (W) x 6.40 m (L)
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Finition Gloss
Format Cartouche, Ruban
Plage de températures (impériale) -40°F to 180°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +82°C
Certifications/Conformité 2011/65/UE et 2015/863
À utiliser avec (application) Étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire, marquage des entrepôts
Quantité 1
Alternate Part Number M21-375-595-GY