Learn More
Brady™ M211 and M210 Indoor Outdoor Vinyl Labels
Vinyl labels with high adhesion to difficult surfaces, as well as outdoor durability.
Marque: Brady™ 139739
29.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le vinyle B-595 adhère aux surfaces difficiles à faible énergie de surface, comme les tuyaux en PVC, les étuis moulés par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces peintes à la poudre et les équipements en plastique recyclé. Le matériau B-595 colle particulièrement bien aux surfaces très texturées, telles que des murs en bloc de mâchefer peints, le bois brut, les plastiques texturés, les tuyaux bruts et les tuyaux en papier chemisé.
- Résistant à l’abrasion, au froid, aux carburants et à l’huile
- Durable en extérieur
- Idéal pour l’identification générale en laboratoire et le marquage des plaques à puits
Spécification
Noir sur gris | |
Vinyle (B-595) | |
0,25 in | |
6,4 mm | |
Cartouche, Ruban | |
Étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire, marquage des entrepôts |
Imprimantes d’étiquettes BMP™21 LAB, BMP™21-PLUS, M210, M210-LAB et M211, BMP21-PLUS Label Printer, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer | |
Transfert thermique | |
0,5 in | |
12,7 mm | |
2011/65/UE et 2015/863 |