Learn More
Micronova™ Lingettes M-Zone ScreenWipe™
Lingettes présaturées Sontara™, faibles en bourre, conçues pour le nettoyage des écrans tactiles, imprégnées d’un mélange de détergent ionique faible et d’IPA.
Marque: Micronova™ MZSW40-910
192.10 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Lingettes pré-saturées | |
22,9 cm x 22,9 cm | |
20,3 cm | |
Blanc | |
8 x 9 in | |
Pour le nettoyage des lentilles et des écrans d'instruments. |
9 in | |
8 in | |
Polyester | |
Lingettes pour écran humide et sec | |
Conditionnement individuel | |
Non stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- M-Zone ScreenWipe
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: isoproyl alcohol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
047724-000 | Certificat de conformité | 17/03/2025 | MZSW40-910 |
047018-000 | Certificat de conformité | 08/01/2025 | MZSW40-910 |
046225-000 | Certificat de conformité | 31/12/2024 | MZSW40-910 |
045418-000 | Certificat de conformité | 25/10/2024 | MZSW40-910 |
044997-000 | Certificat de conformité | 15/10/2024 | MZSW40-910 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %