Learn More
BINDER™ Pure Aqua Service
À utiliser avec : séries KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF, KBF-S, MKF, MKFT
Marque: BINDER™ 8012-0759
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisations possibles : KBF-S 720, MKF 240, KBF LQC 240, KBF P 720, KBF-S 240, KBF P 240, KBWF 720, MKFT 720, MKFT 240, MKFT 115, MKF 56, MKF 720, KBF LQC 720, KBF 720, KBWF 240, MKF 115, KMF 720, KMF 240, KMF 115, KBF 1020, KBF 240, KBF 115
Spécification
BINDER PURE AQUA SERVICE - System for preparation or complete desalination of tap water, complete set containing PURE AQUA 300 single-use cartridge, measuring device, and all necessary connecting parts | |
série KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF, KBF-S, MKF, MKFT | |
Plastique | |
kit d'alimentation en eau |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Pure Aqua Service > Inclut : Cartouche à usage unique, tuyaux et dispositif de mesure
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu