Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse E, tubes de 50 ml
La matrice de lyse E est utilisée principalement pour les échantillons prélevés sur le terrain, tels que les sols, les boues, les eaux usées et les matières fécales. La matrice de lyse E peut également être efficace pour la lyse d’échantillons mixtes tels que des tissus infectés par des microbes. Elle peut être utilisée pour l’extraction d’ARN de tumeurs et autres tissus complexes.
28.45€ - 641.00€
Spécification
Type de microbilles | Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, microbilles en verre de 4 mm |
---|---|
Contenu et stockage | Température ambiante |
Type d’échantillon | Sol, Environnement, Selles |
DNase | Sans DNase |
À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15702472
|
MP Biomedicals™
116954002 |
2 tubes de 50 ml |
28.45€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11431565
|
MP Biomedicals™
116954010 |
10 tubes de 50 ml |
139.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11441565
|
MP Biomedicals™
116954050 |
50 tubes de 50 ml |
641.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Type d’échantillons : Sol, matières fécales, eau environnementale, eaux usées, boues
- Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
- Composition de la matrice : Matrice E, contient des sphères en céramique de 1,4 mm, des sphères en silice de 0,1 mm et vingt-cinq microbilles de verre de 4 mm
Spécification
Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, microbilles en verre de 4 mm | |
Sol, Environnement, Selles | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse E | |
Jusqu’à 7 g par préparation |
Température ambiante | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
Sans RNase |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.