Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse E, tubes de 50 ml
Code produit. 11441565 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 tubes de 50 ml
2 tubes de 50 ml
50 tubes de 50 ml
Conditionnement:
2 pièces
50 pièces
Code produit. 11441565
Marque: MP Biomedicals™ 116954050
La matrice de lyse E BigPrep™ contient des sphères en céramique, des sphères en silice et des microbilles en verre pour broyer des sols, des matières fécales, des boues et d’autres échantillons prélevés sur le terrain.
Les tubes de la matrice de lyse E contiennent des sphères en céramique de 1,4 mm, des sphères en silice de 0,1 mm et des microbilles en verre de 4 mm. Ils sont utilisés avec les instruments FastPrep ou tout batteur de microbilles pour lyser et broyer des échantillons environnementaux pour l’extraction d’acides nucléiques. La matrice de lyse E peut également être efficace pour lyser des échantillons mixtes tels que des tissus infectés par des microbes. Elle peut être utilisée pour l’extraction d’ARN de tumeurs et autres tissus complexes.
  • Taille des tubes : 50 ml
  • Types d’échantillon : Sol, matières fécales, sédiments, eaux usées, boues, compost, rhizosphère
  • Composition de la matrice : Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm et vingt-quatre microbilles en verre de 4 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, microbilles en verre de 4 mm
Contenu et stockage Température ambiante
Type d’échantillon Sol, Environnement, Selles
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse E
Quantité 50 tubes de 50 ml
RNase Sans RNase
Volume d’échantillon Jusqu’à 7 g par préparation
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.