Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse C, tubes de 15 ml
La matrice de lyse C TeenPrep™ contient des sphères en silice de 1 mm pour la lyse des levures et des champignons, ainsi que des moisissures, des spores et des algues filamenteuses.
Marque: MP Biomedicals™ 116932005
Description
La matrice de lyse C contient des sphères en silice de 1 mm et peut être utilisée avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire.
- Taille des tubes : 15 mL
- Type d’échantillon : Levures, champignons, moisissures, spores et algues filamenteuses
- Type de microbilles : Sphères en silice de 1 mm
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Sphères de silice | |
Levures, Champignons, Algues | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse C | |
Sans RNase |
Conserver à température ambiante. | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
5 tubes de 15 ml | |
Jusqu’à 2 g par préparation |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.