Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse C, tubes de 15 ml
Contient des sphères en silice de 1 mm. La matrice de lyse C est utilisée principalement pour la lyse des levures et des champignons. Elle peut également être utilisée pour les moisissures, les spores et les algues filamenteuses.
Marque: MP Biomedicals™ 116932025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La matrice de lyse C contient des sphères en silice de 1 mm et peut être utilisée avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire.
- Taille des tubes : 15 mL
- Type d’échantillon : Levures, champignons, moisissures, spores et algues filamenteuses
- Type de microbilles : Sphères en silice de 1 mm
Spécification
Sphères de silice | |
Levures, Champignons, Algues | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse C | |
Sans RNase |
Conserver à température ambiante. | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
25 tubes de 15 ml | |
Jusqu’à 2 g par préparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.