Learn More
BUCHI Étagères Lyovapor L-200 6
Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Marque:  BUCHI 11L200IN1612000101
Code produit. 17254724
  • 17825.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lyovapor™ compact L-200
  • Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
  • Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Spécification
Spécification
6 kg
-55°C à +30°C
Non
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot
23,1496 in
6
Acier inoxydable
Aucune pompe à vide
20,0787 in
220/240 V
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
BUCHI Étagères Lyovapor L-200 6 > Chariot inclus