Learn More
Morceaux de lutécium, dendritique distillé 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11301789
Morceaux de lutécium, dendritique distillé 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301789
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11301789
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012410.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-94-3
Formule moléculaire Lu
Poids moléculaire (g/mol) 174.97
Numéro MDL MFCD00011098
Clé InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
CID PubChem 23929
ChEBI CHEBI:33382
Nom IUPAC lutécium
SMILES [Lu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium pieces
Couleur Argent
Note relative au nom Distilled dendritic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Quantité 1 g
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Forme Pièces
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ23K024 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/12/2024 Catalog Number012410.03,012410.06
Numéro de lotY05K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number012410.03,012410.06
Numéro de lotZ02K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2024 Catalog Number012410.03,012410.06
Numéro de lotX23K018 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number012410.03,012410.06
Numéro de lotT25K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number012410.03,012410.06
Nom du produit
Morceaux de lutécium, dendritique distillé 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >