Learn More
Morceaux de lutécium, dendritique distillé 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lutetium pieces |
Couleur | Argent |
Note relative au nom | Distilled dendritic |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Numéro UN | UN3178 |
Quantité | 5 g |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Odeur | Odorless |
Forme | Pièces |
Nom du produit
Morceaux de lutécium, dendritique distillé 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu