Learn More
Oxyde de lutécium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
89.04€ - 721.59€
Identifiants chimiques
CAS | 12032-20-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Lu2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 397.93 |
Numéro MDL | MFCD00011100 |
Clé InChI | UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+Afficher plus |
Nom IUPAC | dilutetium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011255.03 |
1 g |
89.04€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011255.06 |
5 g |
300.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011255.14 |
25 g |
721.59€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lutetium(III) oxide serves as a catalyst in a variety of reactions such as polymerization, hydrogenation and alkylation reactions. It is also used in ceramics and glass. In the production of laser crystals, lutetium(III) oxide finds application as an important starting material. Its luminescent properties, a field of interest for researchers and may find potential application in biological fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12032-20-1 | |
397.93 | |
UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N | |
dilutetium(3+) trioxidandiide |
Lu2O3 | |
MFCD00011100 | |
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+Afficher plus | |
[O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3] |
Spécification
Lutetium(III) oxide | |
12032-20-1 | |
Poudre | |
Lu2O3 | |
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+ | |
UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N | |
dilutetium(3+) trioxidandiide | |
397.94 | |
Hygroscopic | |
9.42 |
2487°C | |
Blanc | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011100 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3] | |
397.93 | |
Odorless | |
White powder |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H320-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-764-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante