Learn More
Nitrate de lutécium(III) hydraté, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
81.10€ - 1049.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100641-16-5 |
---|---|
Formule moléculaire | LuN3O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 360.98 |
Numéro MDL | MFCD00150421 |
Clé InChI | APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate |
CID PubChem | 16212852 |
SMILES | [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11302518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014568.03 |
1 g |
81.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11312518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014568.06 |
5 g |
286.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420470
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014568.14 |
25 g |
1049.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lutetium(III) nitrate hydrate is used in ceramics, glass, phosphors and in lasers. It finds application as a catalyst in petroleum cracking and to prepare laser crystal. Further, it is used in hydrogenation, alkylation and polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100641-16-5 | |
360.98 | |
APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N | |
16212852 |
LuN3O9 | |
MFCD00150421 | |
lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate | |
[Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Lutetium(III) nitrate hydrate | |
Blanc | |
(REO) | |
Lu(NO3)3·xH2O | |
UN1477 | |
Soluble in water. Slightly soluble in strong mineral acids. | |
[Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
360.98 | |
360.98 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
100641-16-5 | |
Agrégats cristallins | |
LuN3O9 | |
MFCD00150421 | |
lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate | |
APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N | |
Trinitrate de lutetium(3+) hydraté | |
16212852 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-241-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only