Learn More
Iodure de lutétium(III), ultra sec, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific™
192.00€ - 688.00€
Identifiants chimiques
CAS 13813-45-1
Numéro MDL MFCD00049970
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11398697
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035803.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11308707
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035803.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Dans une ampoule sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
13813-45-1
MFCD00049970
Spécification
Lutetium(III) iodide
Ultra dry
Flocons ou poudre
MFCD00049970
555.68
Ampoule
5.60 g/mL
1050°C
13813-45-1
(REO)
Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
99.9%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 237-475-0
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante