Learn More
Iodure de lutétium(III), ultra sec, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific™
Code produit. 11308707
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13813-45-1
Numéro MDL MFCD00049970
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) iodide
Point de fusion 1050°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Flocons ou poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Poids de la formule 555.68
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.60 g/mL