Learn More
Acétate de lutécium(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11352518
Acétate de lutécium(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352518
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11352518
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014571.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207500-05-8
Formule moléculaire C6H9LuO6
Poids moléculaire (g/mol) 352.10
Numéro MDL MFCD00211310
Clé InChI YMPHWTSLMNFNFB-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lutetium(3+) triacetate
SMILES [Lu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) acetate hydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 352.11 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN15J004 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number014571.06
Numéro de lotZ15H014 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number014571.03,014571.06
Numéro de lotY27D013 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number014571.03,014571.06
Numéro de lot22623 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number014571.03,014571.06
Numéro de lotY25F036 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number014571.03,014571.06
Nom du produit
Acétate de lutécium(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >