Learn More
Acétate de lutécium(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342518
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11342518
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014571.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 207500-05-8 | C6H9LuO6 | 352.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207500-05-8
Formule moléculaire C6H9LuO6
Poids moléculaire (g/mol) 352.10
Numéro MDL MFCD00211310
Clé InChI YMPHWTSLMNFNFB-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lutetium(3+) triacetate
SMILES [Lu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) acetate hydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 352.11 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton
Sensibilité Hygroscopic