Learn More
Invitrogen™ Luminex™ FLEXMAP 3D™ Instrument System
The Luminex FLEXMAP 3D Instrument System is the most advanced and versatile multiplexing platform with a fast read time, compatibility with both 96- and 384-well plates, and ease of integration with front-end automation systems.
Marque:  Invitrogen™ APX1342
Code produit. 30245342
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
• FLEXMAP 3D instrument
• xMAP Sheath Fluid
• Sample Probe-Needle
• Off Plate Reagent Block
• Waste Container
• Barcode Scanner
• Heater Block (96-well plate)
• Heater Block (384-well plate)
• Documentation
• Desktop PC with Windows 10; Dell monitor, keyboard, and mouse; xPONENT Software (3 seats), and 90-day trial of Security, 21 CFR Part 11, Automation and LIS modules
• Sample Probe Height Adjustment Tool
Shipped separately:
• FLEXMAP 3D Calibration Kit
• FLEXMAP 3D Performance Verification Kit
Luminex™, FLEXMAP 3D™
1 system
Plaque à 96 puits, plaque à 384 puits
Température ambiante
Nom du produit
Invitrogen™ Luminex™ FLEXMAP 3D™ Instrument System > Luminex™ FLEXMAP 3D™ Instrument System