Learn More
Molecular Probes™ Kit de comptage de bactéries, pour cytométrie en flux
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Description
Le kit de numération des bactéries énumère précisément les bactéries par cytométrie en flux. Le kit comprend le colorant SYTO™ BC, qui est également disponible séparément (réf. S34855), une coloration d’acide nucléique à haute affinité qui pénètre facilement les bactéries gram-négatif et gram-positif, et produit un signal vert-fluorescent exceptionnellement lumineux. Le kit comprend également une suspension étalonnée de microsphères en polystyrène. Les signaux provenant des bactéries colorées et des microbilles sont facilement détectés dans le canal de fluorescence verte et peuvent être distingués sur un diagramme de dispersion par rapport à la fluorescence. La densité des bactéries dans l’échantillon peut être déterminée à partir du rapport entre les signaux bactériens et les signaux de microsphères dans le cytogramme.
Consultez des informations complémentaires sur tous les dosages de cytométrie de flux en microbiologie.
Consultez des informations complémentaires sur tous les dosages de cytométrie de flux en microbiologie.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de numération pour bactéries |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Quantité | 1 kit |
| Type d’échantillon | Bactéries |
| Diamètre (métrique) des microbilles | 6 µm |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de coloration bactérienne SYTO™ BC (100 µl, 1 000X dans du DMSO), 1 flacon de microsphères standard (1 ml, 6 µm). Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière. |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Comprend | Colorant bactérien BC, étalon de microsphère |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |