Learn More
Corning™ Agitateur à vortex numérique multiposition LSE
L’agitateur à vortex numérique multiposition Corning™ LSE est un agitateur polyvalent pour une variété d’applications d’agitation et de mélange énergiques.
1243.57€
Spécification
Capacité de charge (métrique) | 2 kg |
---|---|
Vitesse de rotation | 100 à 1 200 tr/min |
Plage de températures (métrique) | 4°C à 65°C |
Type de produit | Agitateur vortex |
Capacité de charge (impériale) | 4,4 lb |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915921
|
Corning™
6710 |
230 V |
1243.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Trois options de plateforme polyvalentes
- Conception compacte avec panneau de commande facile d’accès
- Sûr pour une utilisation en chambre froide ou en incubateur
- K2 5 ans de garantie - parmi les meilleures du marché
Spécification
2 kg | |
4°C à 65°C | |
4,4 lb | |
16 lb | |
Nécessite une plateforme | |
De 0 à 99 minutes ou en continu |
100 à 1 200 tr/min | |
Agitateur vortex | |
50/60 Hz | |
7,3 kg | |
Mélange polyvalent | |
5 ans |