Learn More
Corning™ Agitateur à vortex numérique multiposition LSE
L’agitateur à vortex numérique multiposition Corning™ LSE est un agitateur polyvalent pour une variété d’applications d’agitation et de mélange énergiques.
Marque: Corning™ 6710
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 19.00000kg
Description
L’agitateur à vortex numérique multiposition Corning est un agitateur polyvalent pour une variété d’applications d’agitation et de mélange énergiques. Trois plateformes facilement amovibles et interchangeables peuvent accueillir de nombreux récipients d’échantillons tels que des flacons, des bouteilles, des portoirs pour tubes à essai, des plaques et des boîtes. La plateforme à pince comporte des barres de retenue à ressort qui s’ajustent pour s’adapter aux récipients de formes et tailles différentes. La plateforme à microplaques est conçue pour accueillir jusqu’à quatre microplaques en toute sécurité. Le fonctionnement de l’agitateur vortex peut être programmé ou continu, alors que la vitesse est variable. La large plage de vitesses permet d’utiliser l’agitateur vortex pour un mélange doux et une agitation énergique. Un moteur puissant et une surface chimiquement résistante et facile à nettoyer font de l’équipement un choix parfait pour des années d’utilisation sans problème.
Caractéristiques et avantages
- Trois options de plateforme polyvalentes (disponibles séparément)
- Conception compacte avec panneau de commande facile d’accès
- Tapis en caoutchouc antidérapant pour maintenir les récipients en place
- Sûr pour une utilisation en chambre froide ou en incubateur
- Garantie de cinq ans
Spécification
2 kg | |
230 V | |
Agitateur vortex | |
50/60 Hz | |
7,3 kg | |
Mélange polyvalent | |
5 ans |
100 à 1 200 tr/min | |
4°C à 65°C | |
4,4 lb | |
16 lb | |
Nécessite une plateforme | |
De 0 à 99 minutes ou en continu |