Learn More
Bellingham Stanley™ Tube faible volume
Marque: Bellingham Stanley™ 35-74
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube polarimétrique flux continu microvolume• Volume 0,1 à 1mL
• Versions téflonisées pour échantillons corrosifs ou applications haute pureté
• Pour polarimètre ADP ou ADS série 400. Raccords luer femelle entrée/sortie échantillon pour chargement manuel (injection à la seringue embout luer) ou automatique. Longueur du tube précise, obturateurs plats et parallèles en verre. Bouchons
• De fermeture inox, joints caoutchouc
• Micro tube flux continu acier inox
• Non thermostatable
• Tube
Spécification
Tube faible volume | |
Acier inoxydable | |
5 x 5 mm |