Learn More
Bellingham Stanley™ Tube faible volume
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 5 mm
5 x 10 mm
5 x 25 mm
5 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Tube polarimétrique flux continu microvolume
• Volume 0,1 à 1mL
• Versions téflonisées pour échantillons corrosifs ou applications haute pureté
• Pour polarimètre ADP ou ADS série 400. Raccords luer femelle entrée/sortie échantillon pour chargement manuel (injection à la seringue embout luer) ou automatique. Longueur du tube précise, obturateurs plats et parallèles en verre. Bouchons
• De fermeture inox, joints caoutchouc
• Micro tube flux continu acier inox
• Non thermostatable
• Tube
• Volume 0,1 à 1mL
• Versions téflonisées pour échantillons corrosifs ou applications haute pureté
• Pour polarimètre ADP ou ADS série 400. Raccords luer femelle entrée/sortie échantillon pour chargement manuel (injection à la seringue embout luer) ou automatique. Longueur du tube précise, obturateurs plats et parallèles en verre. Bouchons
• De fermeture inox, joints caoutchouc
• Micro tube flux continu acier inox
• Non thermostatable
• Tube
Spécification
Spécification
| Type | Tube faible volume |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l) | 5 x 10 mm |