Learn More
Kartell™ Pipettes compte-gouttes jetables
Moulées par soufflage en une pièce avec réservoir à soufflets haute capacité. Les pipettes jetables Kartell™ constituent le remplacement idéal pour une pipette à deux pièces et une tétine en caoutchouc.
34.85€ - 40.65€
Spécification
Matériau PE
Graduée Oui
Jetable Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12543277
Afficher les documents
Kartell™
0031500
1,5 ml 134 mm
40.65€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12615696
Afficher les documents
Kartell™
0031600
5 ml 195 mm
34.85€
100 pièces
Expédition estimée: 18-02-2025
Description
Moulées par soufflage monobloc avec réservoir à soufflets haute capacité.Les pipettes compte-gouttes jetables Kartell™ offrent la solution de remplacement idéale d’une pipette en deux parties avec tétine en caoutchouc.
  • Les graduations moulées indélébiles indiquent la quantité de liquide aspiré
  • L’ampoule étanche en forme de soufflet offre une grande capacité d’aspiration
  • Marquage CE ; certifiée IVD
Spécification
Spécification
PE