Learn More
Kartell™ Pipettes compte-gouttes jetables
Code produit. 12615696
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
5 ml
Longueur (métrique):
134 mm
195 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12615696
Marque: Kartell™ 0031600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulées par soufflage en une pièce avec réservoir à soufflets haute capacité. Les pipettes jetables Kartell™ constituent le remplacement idéal pour une pipette à deux pièces et une tétine en caoutchouc.
Moulées par soufflage monobloc avec réservoir à soufflets haute capacité.Les pipettes compte-gouttes jetables Kartell™ offrent la solution de remplacement idéale d’une pipette en deux parties avec tétine en caoutchouc.
  • Les graduations moulées indélébiles indiquent la quantité de liquide aspiré
  • L’ampoule étanche en forme de soufflet offre une grande capacité d’aspiration
  • Marquage CE ; certifiée IVD
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
Spécification
Description Réservoir à soufflets ; diamètre de tige : 10 mm, graduations : 1.0mL
Matériau PE
Graduée Oui
Volume (métrique) 5 ml
Longueur (métrique) 195 mm
Jetable Oui