Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Béchers de forme basse
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
600 mL
800 ml
Description
- Conforme à la norme DIN 12331 / ISO 3819
- Avec / sans graduation
- Fabriqué en DURAN™
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 70 mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 95 mm |
Quantité | 10 |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Béchers de forme basse >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu