Learn More
Tubes de séchage Drierite™, Cole-Parmer™ Code produit.: 11705619
Tubes de séchage Drierite™, Cole-Parmer™
Code produit. 11705619
Boîte de 4, 4/boîte
Click to view available options
Quantité:
Boîte de 4
Conditionnement:
4/boîte
Code produit. 11705619
Marque: Cole Parmer 0890300
Absorbez jusqu’à 3 g d’humidité avec ces tubes de séchage. Les tubes de séchage Cole-Parmer™ Drierite™ sont en acrylique avec des bouchons en PP.
Les tubes sèchent à un point de rosée de –100°F avec un débit pouvant atteindre 300 ml/min. Les tubes de séchage mesurent 8 po x 3/4 po (L x dia. ext.) et sont remplis de 30 grammes de l’indicateur Drierite.
  • Les ports d’entrée / de sortie acceptent des tubulures de 1/4 po à 3/8 po de dia. int.
  • Filtre Porex™ 20 microns à chaque extrémité
Spécification
Matériau Calcium Sulfate with Cobalt Chloride
Quantité Boîte de 4
Conditionnement 4/boîte
Volume des pores 20
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • INDICATING DRIERITE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: cobalt dichloride
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tubes de séchage Drierite™, Cole-Parmer™ >