Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Sockets
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01100605
Code produit. 10305931
  • 196.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Prises rodées coniques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
10/paquet
1,5 mm
Verre borosilicaté 3.3
NS 5/20
8 mm