Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embouts rodés en PTFE
Code produit. p-7222502
Click to view available options
Taille du joint:
NS 10/30
NS 12/32
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
NS 34/45
NS 45/50
NS 5/20
NS 7/25
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10080341
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01100612
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Prises rodées coniques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Quantité 10/paquet
Taille du joint NS 12/32
Épaisseur (métrique) de paroi 1,8 mm
Diamètre (métrique) du tube externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté 3.3