Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Le thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité et comprend un capuchon anti-rotation bleu ainsi qu’un anneau de suspension de sécurité.
Marque:  Brannan™ 44/812/8
Code produit. 12389349
  • 6.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermomètre à usage général / à agitation, rempli d’un liquide bleu peu toxique et respectueux de l’environnement. Chaque thermomètre rempli d’alcool bleu sans mercure Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité.
Thermomètres à usage général / agitation sans mercure avec liquide de remplissage à base d’alcool brun de faible toxicité.
  • Ce liquide de remplissage brun permet d’effectuer des mesures de température précises au-dessus de 300°C.
  • Chaque thermomètre est fabriqué selon des normes de traçabilité
  • Livré avec une partie supérieure fixe bleue et un anneau de suspension de sécurité.
Spécification
Spécification
Usage général
405 mm
Alcool bleu
210°C
-10°C à +210°C
1°C
Immersion totale
Verre
Thermomètre de laboratoire
- 10°C
±2 à 90°C