Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marque: Brannan™ 44/819/0 + 49/101/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spécification
0°C, 50°C, 90°C | |
Immersion totale | |
Glass | |
680°F | |
14°F | |
14°F to 680°F | |
± 2.0°C at 90°C | |
1.2 cm |
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
30.5 cm | |
Alcool brun | |
+360°C | |
-10°C | |
-10°C to +360°C | |
2°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration > Temperature Range: -10°C to +360°C, Subdivisions: 2.0°C, Total Immersion, Length: 30.5 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu