Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Le thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité et comprend un capuchon anti-rotation bleu ainsi qu’un anneau de suspension de sécurité.
Marca:  Brannan™ 44/802/8
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13018593
  • 12.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Thermomètre à usage général / à agitation, rempli d’un liquide bleu peu toxique et respectueux de l’environnement. Chaque thermomètre rempli d’alcool bleu sans mercure Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité.
Thermomètres à usage général / agitation sans mercure avec liquide de remplissage à base d’alcool brun de faible toxicité.
  • Ce liquide de remplissage brun permet d’effectuer des mesures de température précises au-dessus de 300°C.
  • Chaque thermomètre est fabriqué selon des normes de traçabilité
  • Livré avec une partie supérieure fixe bleue et un anneau de suspension de sécurité.
Especificaciones
Especificaciones
Usage général
Pièce de fermeture non emboitable Brannan
Verre
Thermomètre de laboratoire
-20°C
±1 à 35°C
76 mm
immersion partielle
305 mm
Alcool bleu
110°C
-20°C à +110°C
1°C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado