Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Le thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité et comprend un capuchon anti-rotation bleu ainsi qu’un anneau de suspension de sécurité.
Marque: Brannan™ 44/809/8
Description
Thermomètre à usage général / à agitation, rempli d’un liquide bleu peu toxique et respectueux de l’environnement. Chaque thermomètre rempli d’alcool bleu sans mercure Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité.
Thermomètres à usage général / agitation sans mercure avec liquide de remplissage à base d’alcool brun de faible toxicité.- Ce liquide de remplissage brun permet d’effectuer des mesures de température précises au-dessus de 300°C.
- Chaque thermomètre est fabriqué selon des normes de traçabilité
- Livré avec une partie supérieure fixe bleue et un anneau de suspension de sécurité.
Spécification
Usage général | |
305 mm | |
Alcool bleu | |
122°F | |
-31°F | |
-35°C à +50°C | |
±1 à 35°C |
Immersion totale | |
Verre | |
Thermomètre de laboratoire | |
50°C | |
-35°C | |
Usage général | |
1°C |