Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Le thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité et comprend un capuchon anti-rotation bleu ainsi qu’un anneau de suspension de sécurité.
Marque: Brannan™ 44/808/8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thermomètre à usage général / à agitation, rempli d’un liquide bleu peu toxique et respectueux de l’environnement. Chaque thermomètre rempli d’alcool bleu sans mercure Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité.
Thermomètre à usage général / agitation avec liquide de remplissage à base d’alcool bleu à faible toxicité et respectueux de l’environnement.- Le liquide de remplissage bleu est facile à lire sur le fond blanc.
- Chaque thermomètre est fabriqué selon des normes de traçabilité
- Comprend une partie supérieure fixe bleue et un anneau de suspension de sécurité
Spécification
Usage général | |
Pièce de fermeture non emboitable Brannan | |
Verre | |
Thermomètre de laboratoire | |
-10°C | |
±0,5°C |
Immersion totale | |
305 mm | |
Alcool bleu | |
50°C | |
-10°C à +50°C | |
0,5°C |