Learn More
Heinz Herenz Écouvillon LMS, amiès
Tube à essai avec bouchon à vis rose contenant 1 ml de milieu d’amiès pour l’échantillonnage et la conservation des bactéries aérobies, anaérobies et exigeantes en 48 heures.
85.45€ - 817.00€
Spécification
Type de produit | Écouvillon de transport et de prélèvement |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Rose |
Description | Sans pyrogène et non cytotoxique |
Comprend | Tube à essai avec bouchon à vis et milieux liquides |
Code produit | Marque | Types de pointes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de pointes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17917842
|
Heinz Herenz
1020203 |
Étalon |
770.00€
900 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16505354
|
Heinz Herenz
1020203 |
Étalon | N/A | N/A | N/A | |||||
16515354
|
Heinz Herenz
1020204 |
Fine | N/A | N/A | N/A | |||||
17927842
|
Heinz Herenz
1020204 |
Fine |
817.00€
900 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Pour le transport et la conservation des échantillons microbiologiques
- Le milieu liquide permet une dilution facile des échantillons
- Effectuez différents tests sur un échantillon
- Appareil prêt à l’emploi livré dans un sachet facile à ouvrir
- Point de rupture dans l’arbre si l’applicateur permet un flux de travail sûr et hygiénique
- Les tubes à essai pré-marqués permettent une bonne identification
- Produits conformément aux BPF (bonnes pratiques de fabrication) et certifiés conformes à la norme DIN EN ISO 13485, gage de haute qualité
- Stériles (SAL 106)
Spécification
Écouvillon de transport et de prélèvement | |
Rose | |
Tube à essai avec bouchon à vis et milieux liquides | |
Bâtonnet de mousse |
Stérile | |
Sans pyrogène et non cytotoxique | |
Sachet à décoller |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heinz Herenz Écouvillon LMS, amiès