Learn More
Heinz Herenz Écouvillon LMS, amiès
Code produit. 17917842
Click to view available options
Types de pointes:
Fine
Étalon
Conditionnement:
100 pièces
900 pièces
Code produit. 17917842
Marque: Heinz Herenz 1020203
Tube à essai avec bouchon à vis rose contenant 1 ml de milieu d’amiès pour l’échantillonnage et la conservation des bactéries aérobies, anaérobies et exigeantes en 48 heures.
  • Pour le transport et la conservation des échantillons microbiologiques
  • Le milieu liquide permet une dilution facile des échantillons
  • Effectuez différents tests sur un échantillon
  • Appareil prêt à l’emploi livré dans un sachet facile à ouvrir
  • Point de rupture dans l’arbre si l’applicateur permet un flux de travail sûr et hygiénique
  • Les tubes à essai pré-marqués permettent une bonne identification
  • Produits conformément aux BPF (bonnes pratiques de fabrication) et certifiés conformes à la norme DIN EN ISO 13485, gage de haute qualité
  • Stériles (SAL 106)
Spécification
Type de produit Écouvillon de transport et de prélèvement
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Rose
Description Sans pyrogène et non cytotoxique
Comprend Tube à essai avec bouchon à vis et milieux liquides
Conditionnement Sachet à décoller
Shaft Material Bâtonnet de mousse
Types de pointes Étalon