Learn More
Nitrate de lithium, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium Nitrate |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | LiNO3 |
Numéro UN | 2722 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Poids de la formule | 68.95g/mol |
Qualité | ReagentPlus™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lithium nitrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Lithium nitrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de lithium, Honeywell >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu