Learn More
Nitrate de lithium, +99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10656632
Nitrate de lithium, +99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10656632
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10656632
Marque: Thermo Scientific Acros 211320010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-69-4
Formule moléculaire LiNO3
Poids moléculaire (g/mol) 68.94
Numéro MDL MFCD00011094
Clé InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpureAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 600.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium nitrate
Point de fusion 251.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline légèrement adhérente.
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire LiNO3
Merck Index 15, 5592
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Nom IUPAC nitrate de lithium
Poids de la formule 68.95
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.38
Densité 2.3800g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAA408861 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number
Numéro de lotA0465064 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number211322500,211320010,211320050
Numéro de lotA0463092 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/06/2024 Catalog Number211322500,211320010,211320050
Numéro de lotA0456513 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2023 Catalog Number211322500,211320010,211320050
Numéro de lotA0456508 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2023 Catalog Number211322500,211320010,211320050
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Nitrate de lithium, +99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >