Learn More
Nitrate de lithium, anhydre, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11470770
Nitrate de lithium, anhydre, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470770
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11470770
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044456.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Lithium nitrate is used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, rocket propellant and in solar batteries. It acts as an oxidizing agent used in the production of red-colored fireworks and flares, as a catalyst to accelerate the breakdown of nitrogen oxides and as a medium to store heat received from sun for cooking. It is applied to concrete-pavement to withstand weathering effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-69-4
Formule moléculaire LiNO3
Poids moléculaire (g/mol) 68.94
Numéro MDL MFCD00011094
Clé InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpureAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 10129889
ChEBI CHEBI:63315
Nom IUPAC nitrate de lithium
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 600°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Lithium nitrate
Point de fusion 264°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Cristallin/souche
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2722
Merck Index 14,5536
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
Poids de la formule 68.95
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Densité 2.38 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM15L027 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2025 Catalog Number044456.30,044456.09,044456.18
Numéro de lotU09J033 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2023 Catalog Number044456.30,044456.09,044456.18
Numéro de lotS20I026 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2022 Catalog Number044456.30,044456.09,044456.18
Numéro de lotR02I002 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2022 Catalog Number044456.30,044456.09,044456.18
Numéro de lotM25I034 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number044456.30,044456.09,044456.18
Nom du produit
Nitrate de lithium, anhydre, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >