Learn More
Nitrate de lithium, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 600.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Lithium nitrate |
| Point de fusion | 251.0°C |
| Couleur | Bleu à noir |
| Forme physique | Sphères lustrées |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
| Formule linéaire | LiNO3 |
| Merck Index | 15,5592 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
| Afficher plus |