Learn More
Méthylate de lithium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Lithium methoxide is used in sol-gel synthesis of lithium borophosphates. It is also useful for deprotonation reactions in organic synthesis. Further, it serves as a mild base in organic synthesis especially in transesterifications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium methoxide |
Point de fusion | >500°C (decomposition) |
Couleur | Blanc |
Formule linéaire | LiOCH3 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3206 |
Beilstein | 3552389 |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
Nom IUPAC | lithium(1+) méthanolate |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q26F008 | Certificat d’analyse | 15/01/2025 | 044129.14,044129.36,044129.22 |
X09K051 | Certificat d’analyse | 05/11/2024 | 044129.14,044129.36,044129.22 |
U12K011 | Certificat d’analyse | 28/08/2024 | 044129.14,044129.36,044129.22 |
Y17J028 | Certificat d’analyse | 05/01/2024 | 044129.14,044129.36,044129.22 |
B08L26 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 044129.14,044129.36,044129.22 |