Learn More
Méthylate de lithium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389608
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Lithium methoxide is used in sol-gel synthesis of lithium borophosphates. It is also useful for deprotonation reactions in organic synthesis. Further, it serves as a mild base in organic synthesis especially in transesterifications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-34-9
Formule moléculaire CH3LiO
Poids moléculaire (g/mol) 37.97
Numéro MDL MFCD00036357
Clé InChI JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 4177230
SMILES [Li+].C[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium methoxide
Point de fusion >500°C (decomposition)
Couleur Blanc
Formule linéaire LiOCH3
Quantité 100 g
Numéro UN UN3206
Beilstein 3552389
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Nom IUPAC lithium(1+) methanolate
Poids de la formule 37.98
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ26F008 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number044129.14,044129.36,044129.22
Numéro de lotX09K051 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number044129.14,044129.36,044129.22
Numéro de lotU12K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/08/2024 Catalog Number044129.14,044129.36,044129.22
Numéro de lotY17J028 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number044129.14,044129.36,044129.22
Numéro de lotB08L26 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number044129.14,044129.36,044129.22
Nom du produit
Méthylate de lithium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >