Learn More
Iodure de lithium hydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1171°C |
Nom chimique ou matériau | Lithium iodide hydrate |
Point de fusion | 73°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry) |
Formule linéaire | LiI·xH2O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone |
Nom IUPAC | Lithium ; iodure ; hydrate |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459255 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | ,208011000 |
A0459255 | Certificat d’analyse | 18/01/2024 | 208015000,208011000 |
A0456992 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 208015000,208011000 |
A0433337 | Certificat d’analyse | 11/09/2023 | 208015000,208011000 |
A0444064 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 208015000,208011000 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lithium iodide hydrate
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Nom du produit
Iodure de lithium hydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu