Learn More
Iodure de lithium hydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10286973 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Packungsgröße:
100g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10286973
Marke: Thermo Scientific Acros 208015000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 85017-80-7 | ILi | 133.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85017-80-7
Formule moléculaire ILi
Poids moléculaire (g/mol) 133.84
Numéro MDL MFCD00149769
Clé InChI HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium iodide hydrate, lithium iodide monohydrate, ilio, lii.h2o, lithium iodide mono hydrate, lithium iodide hydrate, puratronic, lithium 1+ ion hydrate iodide, lithium iodide lii ,monohydrate 9ci
CID PubChem 23688290
SMILES [Li+].[I-]
Spezifikation
Point d’ébullition 1171°C
Nom chimique ou matériau Lithium iodide hydrate
Point de fusion 73°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formule linéaire LiI·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone
Nom IUPAC Iodure de lithium(1+)
Poids de la formule 133.85
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium iodide hydrate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium iodide hydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt