Learn More
Granulés de lithium, 1-6 mm (0,04-0,2 po), 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11326637
Granulés de lithium, 1-6 mm (0,04-0,2 po), 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326637
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Code produit. 11326637
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000733.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le sodium est une impureté majeure
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-93-2
Formule moléculaire Li
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
Numéro MDL MFCD00134051
Clé InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
CID PubChem 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Nom IUPAC lithium
SMILES [Li]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium
Couleur Gris
Aspect Gray granules
Densité 0.53g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Conditionnement Sous argon
Forme Granulaire
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT10K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2024 Catalog Number000733.18,000733.30
Numéro de lotR10I004 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2022 Catalog Number000733.18,000733.30
Numéro de lot10238046 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number000733.18,000733.30
Numéro de lotQ08H039 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number000733.18,000733.30
Numéro de lot10238031 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number000733.18,000733.30
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium granules
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Granulés de lithium, 1-6 mm (0,04-0,2 po), 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >