Learn More
Lithium, plus de 99 %, granulaire, sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10481251
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-93-2
Formule moléculaire Li
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
Numéro MDL MFCD00134051
Clé InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
CID PubChem 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Nom IUPAC lithium
SMILES [Li]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 180.0°C
Point d’ébullition 1340.0°C
Densité 0.5300g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Quantité 25 g
Fieser 01,570; 03,174; 04,286; 05,376; 10,234; 11,286; 13,157; 15,184; 17,161
Merck Index 15, 5576
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming lioh and hydrogen, soluble in liquid ammonia and acids, decomposes in alcohol
Poids de la formule 6.94
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme Granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Lithium, plus de 99 %, granulaire, sec, Thermo Scientific Chemicals >