Learn More
Carbonate de lithium, 99,999 %, (à base de métaux à l’état de traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium carbonate |
Point de fusion | 720.0°C |
Note relative au nom | Extra Pure |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
Formule linéaire | Li2CO3 |
Fieser | 01,606; 03,183; 04,192; 05,396 |
Merck Index | 15, 5583 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465362 | Certificat d’analyse | 14/08/2024 | 193361000,193360100 |
A0460607 | Certificat d’analyse | 26/02/2024 | 193361000,193360100 |
A0453695 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 193361000,193360100 |
A0453021 | Certificat d’analyse | 10/05/2023 | 193361000,193360100 |
A0451651 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 193361000,193360100 |
Sécurité et traitement
- Lithium carbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Lithium carbonate