Learn More
Liquiritigenin, Thermo Scientific™
167.00€ - 550.00€
Spécification
Vecteur alpha | LIQUIRITIGENIN |
---|---|
Nom chimique ou matériau | Liquiritigenin |
CAS | 578-86-9 |
Couleur | Beige à blanc |
Point d’ébullition | 530°C (760 mmHg) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17730679
|
Thermo Scientific Acros
469812500 |
250 mg |
167.00€
250mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17720679
|
Thermo Scientific Acros
469810010 |
1 g |
550.00€
1g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LIQUIRITIGENIN | |
578-86-9 | |
530°C (760 mmHg) | |
Flacon en verre | |
00287289 | |
256.26 |
Liquiritigenin | |
Beige à blanc | |
Conforms | |
C15 H12 O4 | |
4 ',7-Dihydroxyflavanone | |
Crystals or Powder |