Learn More
Liquiritigenin, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Acros 469810010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 578-86-9 Poids : 0.00100kg
Spécification
LIQUIRITIGENIN | |
578-86-9 | |
530°C (760 mmHg) | |
Flacon en verre | |
00287289 | |
4 ',7-Dihydroxyflavanone | |
Crystals or Powder |
Liquiritigenin | |
Beige à blanc | |
Conforms | |
C15 H12 O4 | |
1 g | |
256.26 |