Learn More
Buerkle™ Indicateur de débit LiquiMobil™
Donne une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz. Les indicateurs de débit LiquiMobil™ Buerkle™ réduisent considérablement la consommation en eau des systèmes de refroidissement grâce à un réglage facile.
Marque:  Buerkle™ 8720-1003
12.12 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10034140
  • 14.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les indicateurs de débit donnent une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz passant dans des tuyaux de raccord. Les indicateurs de débit LiquiMobil, en résine de styrène-acrylonitrile (SAN), sont parfaits pour les systèmes de refroidissement et aident à réduire la consommation en eau grâce à une surveillance plus efficace du débit.
  • Pour les tuyaux ayant un diamètre intérieur compris entre 6 et 11 mm
  • Résistant à une pression allant jusqu’à 2 bar
  • Longueur avec œillets 88 mm, hauteur 40 mm, largeur 15 mm
  • Code couleur : disponible en bleu, rouge et noir
  • Température maximale de fonctionnement du LiquiMobil SAN de +30°C
Spécification
Spécification
Indicateur de débit LiquiMobil
Noir
Convient aux systèmes de refroidissement et aide à réduire la consommation d’eau, convient aux produit alimentaires
88 mm
0,8 kg
2 bars
150°ml/min.
40 mm
15 mm